Documentos Principais
8.08614
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6N6
Número CAS:
Peso molecular:
126.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-615-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
66.65 hPa ( 315 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>600 °C
potência
3161 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
p.e.
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
pf
354 °C (decomposition)
solubilidade
3.2 g/L
densidade
1.57 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=N)=N)=N
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
chave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup