Documentos Principais
407429
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxypropionate
≥99%
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 542,00
1 L
R$ 863,00
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 542,00
1 L
R$ 863,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Beilstein:
1744829
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
p.e.
142-143 °C (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
BDJSOPWXYLFTNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 3-methoxypropionate is an ester.
Aplicação
Methyl 3-methoxypropionate may be employed as acylation reagent for the lipase-catalyzed N-acylation of 1-phenylethanamine.[1] It may be used in the synthesis of poly(2-hydroxylethyl 5-norbornene-2-carboxylate /t-butyl 5-norbornene-2-carboxylate /5-norbornene-2-carboxylic acid /maleic anhydride) resists. Lithographic performance of these resists was studied using ArF stepper.[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Novel Alicyclic Polymers for 193nm Single Layer Resist Materials
Jung J-C, et al.
J. Photopolym. Sci. Technol., 11(3), 481-488 (1998)
Maria Cammenberg et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 7(11), 1745-1749 (2006-09-23)
One of the commercial methods for preparing enantiopure amines is lipase-catalyzed kinetic resolution, although lipases catalyze aminolysis with only low activity. Interestingly, in 1997 Balkenhohl et al. used ethyl methoxyacetate instead of ethyl butyrate as an acylation reagent for the