Documentos Principais
270121
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
97%
Sinônimo(s):
(+)-Methyl L-β-hydroxyisobutyrate, (S)-(+)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.535,00
25 G
R$ 6.340,00
100 G
R$ 16.828,00
R$ 1.535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.535,00
25 G
R$ 6.340,00
100 G
R$ 16.828,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Beilstein:
1720830
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.535,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
74 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate may be used as a starting material in the total synthesis of (+)-discodermolide, a potent antimitotic agent.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Total synthesis of the antimicrotubule agent (+)-discodermolide using boron-mediated aldol reactions of chiral ketones.
Paterson I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(2), 377-380 (2000)