205672
Paládio/carbono
extent of labeling: 1 wt. % loading, matrix activated carbon support
Sinônimo(s):
Pd/C
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
1 wt. % loading
Matriz
activated carbon support
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Reação de Stille
- Reações de hidrogenação
- Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki
- Reações de desoxigenação
- Reações de oxidação
- Reações de acoplamento
- a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas[1]
- a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids[2]
- an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)[3]
- a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol[4]
- in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen[5]
- a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction[6]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?