Documentos
741345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClF2N
Número CAS:
Peso molecular:
163.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.492
densidade
1.368 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
chave InChI
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
107.22 °C