Documentos Principais
406198
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol vinyl ether
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
Sinônimo(s):
1,4-Butanediol monovinyl ether, 4-(Ethenyloxy)-1-butanol, 4-(Vinyloxy)-1-butanol, 4-Hydroxybutyl vinyl ether
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHO(CH2)4OH
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
0.01% potassium hydroxide as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
95 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCOC=C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-8-6-4-3-5-7/h2,7H,1,3-6H2
chave InChI
HMBNQNDUEFFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)