Documentos Principais
409987
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) vinyl ether
98%
Sinônimo(s):
1-Vinyloxy-5-hydroxy-3-oxapentane, 2-[2-(Ethenyloxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]ethanol
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CH(OCH2CH2)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
chave InChI
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)