Documentos Principais
404845
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
1.0 M in heptane
Sinônimo(s):
Aluminumtriethanide
About This Item
Fórmula linear:
Al(C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.16
Beilstein:
3587229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in heptane
densidade
0.703 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
chave InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno