404810
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
98-103 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCNCCCNCCCN
InChI
1S/C9H24N4/c10-4-1-6-12-8-3-9-13-7-2-5-11/h12-13H,1-11H2
chave InChI
ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?