Documentos Principais
8.40076
Sigma-Aldrich
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H28N6
Número CAS:
Peso molecular:
232.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
223-775-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
pf
-35 °C
temperatura de transição
flash point 175 °C
densidade
1.003 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCNCCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
chave InChI
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup