Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4451 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCNCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-5-8-6-3-4-7/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
OWKYZAGJTTTXOK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter