Documentos Principais
404217
Sigma-Aldrich
Chloro(trimethylphosphine)gold(I)
99%
Sinônimo(s):
(Trimethylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3PAuCl
Número CAS:
Peso molecular:
308.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
230 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].CP(C)C
InChI
1S/C3H9P.Au.ClH/c1-4(2)3;;/h1-3H3;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
BVRRHCPRDPAYFI-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.