Documentos Principais
679771
Sigma-Aldrich
Chloro[(1,1′-biphenyl-2-yl)di-tert-butylphosphine]gold(I)
98%
Sinônimo(s):
(2-Biphenyl)di-tert-butylphosphine gold(I) chloride, 2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl gold(I) chloride, JohnPhos AuCl, [[1,1′-Biphenyl]-2-ylbis(t-butylphosphine]chlorogold
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.488,00
R$ 2.488,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.488,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H27AuClP
Número CAS:
Peso molecular:
530.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.488,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
237-240 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.Au.ClH/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;;/h7-15H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
MZMOUYZCJIFYAH-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Highly Efficient Au(I)-catalyzed intramolecular addition of beta-ketoamide to unactivated alkenes.
Cong-Ying Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(18), 5828-5829 (2007-04-19)
Artigos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.