919950
3-(([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio)-6-methyl-1,2,4,5-tetrazine
>98%
Sinônimo(s):
b-Tz, Minimal tetrazine
Ensaio
>98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
cadeia de caracteres SMILES
S(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3)c1nnc(nn1)C
chave InChI
YATUIOCNNCZRCH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Supporting products
PdCl2(dppf): 697230
Ag2O: 226831
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)