Documentos Principais
420964
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Ketopinic acid
99%
Sinônimo(s):
(1S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 624,00
R$ 624,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 624,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
4180005
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 624,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]23/D +58°, c = 1 in chloroform
pf
237-239 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CCC1(C(O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-3-4-10(9,8(12)13)7(11)5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t6-,10+/m1/s1
chave InChI
WDODWBQJVMBHCO-LDWIPMOCSA-N
Descrição geral
(1S)-(+)-Ketopinic acid is a chiral ketone.[1]
Aplicação
(1S)-(+)-Ketopinic acid may be used to prepare:
  • Chiral phosphine-oxazoline ligands, which can used in asymmetric palladium-catalyzed Heck reaction of aryl or alkenyl triflates with cyclic alkenes.[1]
  • A chiral imino-phosphine ligand, which can be used in palladium-catalyzed asymmetric Diels–Alder reactions to prepare six-membered carbocycles.[2]
  • A chiral iminopyridine ligand, which can be used in copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction between nitromethane and o-anisol to form the corresponding β-hydroxynitroalkane.[3]
Used to prepare a new chiral oxazolidone auxiliary[4] and a ketopinic derivatized polymer used for the deracemization of amines.[5] Starting material for the synthesis of homochiral 2,10-camphanediols.[6] Employed in the formation of a chiral Schiff base precursor to diethyl (S)-α-amino-α-alkyl phosphonates.[7]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan, T.-H. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4959-4959 (1991)
Deng, J. et al.
Synthesis, 963-963 (1991)
Chiral P, N-ligands based on ketopinic acid in the asymmetric Heck reaction.
Gilbertson SR and Fu Z.
Organic Letters, 3(2), 161-164 (2001)
Palladium-catalyzed asymmetric Diels-Alder reactions with novel chiral imino-phosphine ligands.
Hiroi K and Watanabe K.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3067-3071 (2001)
Calmes, M. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 817-817 (1994)