399957
Cobalt(II) tetrafluoroborate hexahydrate
99%
Sinônimo(s):
Cobaltous tetrafluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
crystalline
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Co++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/2BF4.Co.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
chave InChI
KQHRHDAVLSRYNA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.