Documentos
399086
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-chloro-2-phosphonoacetate
97%
Sinônimo(s):
Chloro(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2P(O)CH(Cl)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
258.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
93-95 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidade
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16ClO5P/c1-4-12-8(10)7(9)15(11,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
PCDXCIMROXIFBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of purine nucleoside derivatives containing a halogen atom
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Scale-up production of bacterial topoisomerase inhibitors
  • Synthesis of galbonolide derivatives
  • Stereoselective Horner reaction for preparation of vinylogous peptides
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter