Documentos Principais
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismuth(III)
99%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3Bi
Número CAS:
Peso molecular:
440.29
Beilstein:
3905930
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
76-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)