Documentos
T81809
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(III)
99%
Sinônimo(s):
Antimony(III)triphenyl, Triphenylstibine
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3Sb
Número CAS:
Peso molecular:
353.07
Beilstein:
3608108
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
solid
adequação da reação
core: antimony
reagent type: catalyst
pb
377 °C (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
chave InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 51 Antimony
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.