Documentos Principais
395013
Sigma-Aldrich
5,10-Dihydro-5,10-dimethylphenazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
150-152 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1c2ccccc2N(C)c3ccccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)16(2)14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
chave InChI
GVTGSIMRZRYNEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)