This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
394629
Reacta-Sil™
Mixture of chlorotrimethylsilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, and pyridine (1:2:10)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Cl.c1ccncc1.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2.C5H5N.C3H9ClSi/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-2-4-6-5-3-1;1-5(2,3)4/h7H,1-6H3;1-5H;1-3H3
chave InChI
MNIBVWDUHGUQIQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
제조번호: MKCF2195의 Quality release date: 2017-10-20 로 확인됩니다. 이번에 주문했을 때 'MKCF2195' 제품을 받았으며, 현재 유통되고 있는 Lot로 확인되는데 유효기한이 별도 명시가 되어 있지 않아 질문드립니다. 1. 유효기한은 별도 명시되어 있지 않은데 권장되는 유효기한이 있을까요 ? 2. 유효기한이 아예 없다면 근거 문서 또는 사유가 있을까요 ?
1 answer-