Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
137-139 °C/754 mmHg (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C6H10O/c1-5(7)6-3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
chave InChI
JPJOOTWNILDNAW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?