Documentos
393479
Sigma-Aldrich
4-(1-Adamantyl)phenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20O
Número CAS:
Peso molecular:
228.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
181-183 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3
InChI
1S/C16H20O/c17-15-3-1-14(2-4-15)16-8-11-5-12(9-16)7-13(6-11)10-16/h1-4,11-13,17H,5-10H2/t11-,12+,13-,16-
chave InChI
KZMYFIUFUAOZHP-WTHWONHRSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3