PHR3273
(2S)-2-amino-3-(phenylamino)propanoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(2S)-2-amino-3-anilinopropanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H12N2O2/c10-8(9(12)13)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,11H,6,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
chave InChI
HLZOBKHLQBRIJP-QMMMGPOBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.