Documentos Principais
392944
Sigma-Aldrich
Allyl chloroacetate
98%
Sinônimo(s):
Chloroacetic acid allyl ester
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
134.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
164 °C/265 mmHg (lit.)
densidade
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-2-3-8-5(7)4-6/h2H,1,3-4H2
chave InChI
VMBJJCDVORDOCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)