Documentos Principais
392480
Sigma-Aldrich
Norepinephrine L-bitartrate hydrate
99%
Sinônimo(s):
α-(Aminomethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol L-bitartrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.078,00
R$ 1.078,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.078,00
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3CH(CH2NH2)OH·C4H6O6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
319.26 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.078,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]27/D +12°, c = 1 in H2O
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m11./s1
chave InChI
LNBCGLZYLJMGKP-PYYOGZMQSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)