Documentos Principais
391174
Sigma-Aldrich
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
98%
Sinônimo(s):
1,2-Cyclopropanedicarboxylic anhydride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 666,00
R$ 666,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 666,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
112.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 666,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
pf
59-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
chave InChI
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)