Documentos Principais
390267
Sigma-Aldrich
S-Phenyl benzenethiosulfonate
99%
Sinônimo(s):
Benzenethiosulfonic acid S-phenyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 970,00
5 G
R$ 3.335,00
R$ 970,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 970,00
5 G
R$ 3.335,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO2SC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
250.34
Beilstein:
1530592
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 970,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
pf
36-53 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
chave InChI
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)