364827
Disperse Red 13
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
2-[4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)-N-ethylphenylamino]ethanol
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
composição
Dye content, 95%
pf
122-129 °C (lit.)
λmax
503 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CCO)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H17ClN4O3/c1-2-20(9-10-22)13-5-3-12(4-6-13)18-19-16-8-7-14(21(23)24)11-15(16)17/h3-8,11,22H,2,9-10H2,1H3/b19-18+
chave InChI
FEJPWLNPOFOBSP-VHEBQXMUSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3