Documentos Principais
389943
Sigma-Aldrich
Heptyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6NCO
Número CAS:
Peso molecular:
141.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
75 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H15NO/c1-2-3-4-5-6-7-9-8-10/h2-7H2,1H3
chave InChI
RFXBSYPBSRSQDU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lajos Nagy et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-23)
In this article, the capability of encoding information using a homologous series of monodisperse monomethoxypolyethylene glycols (mPEG), with a number of ethylene oxide units ranging from nEO = 5 to 8, and monodisperse linear aliphatic isocyanates containing a number of