Documentos Principais
329347
Sigma-Aldrich
Ethanol-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
Ethyl alcohol-2,2,2-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
49.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.3611 (lit.)
p.e.
78 °C (lit.)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-FIBGUPNXSA-N
Descrição geral
Ethanol-2,2,2-d3 is an isotope-labeled analog of ethanol, wherein methyl protons are replaced by deuterium.
Aplicação
Ethanol-2,2,2-d3 can be used as a deuterated solvent in NMR-based research and analysis.[1]
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Ethanol-d6 95% in D2O, 99 atom % D
Sigma-Aldrich
611697
Ethanol-d6
Bromoethane-d5 99 atom % D
Sigma-Aldrich
389455
Bromoethane-d5
1-Butanol-d10 99 atom % D
Sigma-Aldrich
302996
1-Butanol-d10
2-Propanol-d8 99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
175897
2-Propanol-d8
Methanol-d3 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
343854
Methanol-d3
Acetic acid-d4 ≥99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
233315
Acetic acid-d4
Etanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.11727
Etanol
The orientations and dynamics of ethanol guest molecules in the clathrate of Dianin's compound: A 2H-nuclear magnetic resonance single crystal study
Bernhard T, et al.
Molecular Physics, 77, 1123-1152 (1992)