Documentos
387991
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-maleic acid)
average Mn ~22,000
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(Cl)]x[CH2CH(O2CCH3)]y[CH(CO2H)CH(CO2H)]Z
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
peso molecular
average Mn ~22,000
viscosidade inerente
0.50(lit.)
número de acidez
10 mg KOH/g
temperatura de transição
Tg 74 °C
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC=C.CC(=O)OC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
Advertência
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges