Documentos Principais
81395
Supelco
Poly(vinyl chloride) carboxylated
Selectophore, 1.8% carboxyl basis
Sinônimo(s):
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
Selecione um tamanho
50 G
R$ 2.582,00
R$ 2.582,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 2.582,00
About This Item
Fórmula linear:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.61
R$ 2.582,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore
Formulário
powder
concentração
1.8% (carboxyl)
cadeia de caracteres SMILES
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
chave InChI
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Poly(vinyl chloride) carboxylated may be used in the preparation of ultrafiltration membranes using phase-inversion method.[1]
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation, structure, and transport properties of ultrafiltration membranes of poly (vinyl chloride)(PVC), carboxylated poly (vinyl chloride)(CPVC), and PVC/CPVC blends.
Babu R P and Gaikar G V.
Journal of Applied Polymer Science, 73(7), 1117-1130 (1999)
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)