Documentos
387789
Sigma-Aldrich
Fluoride on polymer support
macroporous, 20-50 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Amberlite IRA 900 F--form, Fluoride on Amberlyst® A-26
About This Item
Fórmula linear:
C6H4CH2N(CH3)3F
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
forma
macroporous
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
2.0-3.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
20-50 mesh
Aplicação
For a convenient synthesis of alkyl fluorides from alkyl halides or sulfonates.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cainelli, G. et al.
Synthesis, 472-472 (1976)
Synthesis, 472-472 (1976)