Documentos Principais
385883
Sigma-Aldrich
4-(2,3-Dihydroxypropyl)-2-(2-methylene-4,4-dimethylpentyl)succinate potassium salt solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2O2CCH2CH[CH2C(=CH2)CH2C(CH3)3]CO2K
Número CAS:
Peso molecular:
342.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.402
densidade
1.098 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC(C)(C)CC(=C)CC(CC(=O)OCC(O)CO)C([O-])=O
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)