Documentos Principais
381756
Sigma-Aldrich
Allyl 2-bromo-2-methylpropionate
98%
Sinônimo(s):
Allyl 2-bromoisobutyrate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.020,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
207.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.020,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)