Documentos Principais
380350
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorophenol
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 538,00
R$ 538,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 538,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)OH
Número CAS:
Peso molecular:
191.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 538,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
densidade
1.717 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H
chave InChI
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Bromo-5-fluorophenol an aryl fluorinated building block.
Aplicação
2-Bromo-5-fluorophenol may be used for the preparation of reaction intermediates required for the synthesis of polycyclic 5-HT3 and 5-HT4 antagonists.[1] It may be used for the the nucleophilic substitution of the 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl iodonium chloride (iodyl salt).[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stereospecific synthesis of mexiletine and related compounds: Mitsunobu versus Williamson reaction.
Carocci A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(17), 3619-3634 (2000)
Johannes Klösener et al.
Chemical research in toxicology, 22(1), 179-186 (2008-12-30)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are flame retardants applied as coatings to many consumer products, including household items. PBDEs are released and produce airborne vapors and dusts. Inhalation of particle-phase and/or gas-phase PBDEs is therefore a major route of exposure. In