Documentos Principais
247103
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrotoluene
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 585,00
R$ 585,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 585,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)Br
Número CAS:
Peso molecular:
216.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 585,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
78-80 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
chave InChI
HIMGPQVBNICCGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-5-nitrotoluene has been used in the synthesis of :
  • 4′-amino-4-hydroxy-2′-methylbiphenyl[1]
  • 3′:4-dinitro-2-methyldiphenyl ether via condensation with potassium m-nitrophenoxide[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dimorphs of 4'-amino-4-hydroxy-2'-methylbiphenyl: Assessment of likelihood of polymorphism in flexible molecules.
Dey A and Desiraju GR.
CrystEngComm, 8(6), 477-481 (2006)
16. Substitution in the methyl-4'-nitro-and-4'-acetamido-diphenyl ethers.
Scarborough HA and Sweeten JL.
Journal of the Chemical Society, 52-56 (1934)