379123
4,5-Dibromo-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene
97%
Sinônimo(s):
4,5-Dibromo-2,7-bis(1,1-dimethylethyl)-9,9-dimethyl-9H-xanthene, 4,5-Dibromo-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-9H-xanthene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
260-262 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(Br)c2Oc3c(Br)cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H28Br2O/c1-21(2,3)13-9-15-19(17(24)11-13)26-20-16(23(15,7)8)10-14(12-18(20)25)22(4,5)6/h9-12H,1-8H3
chave InChI
OJJSJAIHWCFVBK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 2,7-di-tert-butyl-4,5-diiodo-9,9-dimethylxanthene
- new NON-donor ligand, 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene
- bis(diethylamino)xantphos, via one-pot metalation reaction and and quenching with bis(diethylamino)chlorophosphine
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3