Documentos Principais
737453
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
95%
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 4.056,00
R$ 4.056,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 4.056,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
89.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.056,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.474
densidade
1.160 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amide
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC=O
InChI
1S/C3H7NO2/c5-2-1-4-3-6/h3,5H,1-2H2,(H,4,6)
chave InChI
BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)