Documentos Principais
378283
Sigma-Aldrich
Benzyltrimethylsilane
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
164.32
Beilstein:
1928113
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
p.e.
187-190 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16Si/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
chave InChI
MRIWRLGWLMRJIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bulletin de la Societe Chimique De France, 90, 11-11 (1985)