Documentos
472662
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen diiodide
99%
Sinônimo(s):
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium diiodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18I2N2
Número CAS:
Peso molecular:
468.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
powder
pf
275 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ethyl viologen diiodide serves as an electrolyte to conduct cyclic voltammetry to investigate the kinetic process of the redox targeting reactions.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.