Documentos
377635
Sigma-Aldrich
Octadecyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 20-22% loading
Sinônimo(s):
C18 silica gel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
forma
powder
Extensão da rotulagem
20-22% loading
área da superfície
~550 m2/g
matriz
irregular silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 phase
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
Aplicação
Octadecyl-functionalized silica gel is generally used as a stationary phase for low- and medium-pressure reversed-phase liquid chromatography.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Acylated flavonol glycosides from Delphinium staphisagria
Diaz JG, et al.
Phytochemistry Letters, 1(2), 125-129 (2008)
Antitrypanosomatid activity of flavonoid glycosides isolated from Delphinium gracile, D. staphisagria, Consolida oliveriana and from Aconitum napellus subsp. Lusitanicum
Marin C, et al.
Phytochemistry Letters, 19(2), 196-209 (2017)
Synthesis and characterization of polymeric C18 stationary phases for liquid chromatography
Sander LC and Wise SA
Analytical Chemistry, 56(3), 504-510 (1984)