Documentos Principais
553514
Sigma-Aldrich
Octadecyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 16-18% carbon loading
Sinônimo(s):
C18 silica gel
Selecione um tamanho
100 G
R$ 3.430,00
R$ 3.430,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 3.430,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 3.430,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Extensão da rotulagem
16-18% carbon loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)