Documentos
377376
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(Br)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
150.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
solid
pf
62-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6)
chave InChI
HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges