376876
N-Methoxy-N-methyl(triphenylphosphoranylidene)acetamide
98%
Sinônimo(s):
(N-Methoxymethylaminocarbonylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
173-175 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
chave InChI
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Synthesis of electron-deficient alkenes via stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
- Phosphine-catalyzed asymmetric addition reactions
- Cysteine-catalyzed enantioselective intramolecular Rauhut-Currier reaction
- Wittig olefination
- Synthesis of aigialomycin D, a Protein Kinase inhibitor and a potential anticancer agent
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)