37640
2,8-Quinolinediol
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,8-Dihydroxyquinoline
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
~290 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-2-6-4-5-8(12)10-9(6)7/h1-5,11H,(H,10,12)
chave InChI
ZXZKYYHTWHJHFT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Procaterol
- Indacaterol[4]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?