H58005
4-Quinolinol
98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxyquinoline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
pf
200-202 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11)
chave InChI
PMZDQRJGMBOQBF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?