304484
6-Hydroxyquinoline
95%
Sinônimo(s):
6-Quinolinol, 6-Hydroxyquinoline
Ensaio
95%
pf
188-190 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
chave InChI
OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?