Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
132 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
chave InChI
STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?